4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
425000025
ACRO425000025EA 58.2 EUR InStock
ACRO425000025
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone 95%
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Appearance: White to yellow-green Crystalline powder
Formule: C₇H₆FNO₄S
MW: 219,19 g/mol
Point de fusion: 152…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025066
Numéro CAS: 453-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité