2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
425010010
ACRO425010010EA 43.9 EUR InStock
ACRO425010010
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₄S
Point de fusion: 192…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216496
Numéro CAS: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 196 °C
Loss on drying ≤5 %
Titration with NaOH ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité