Methyl nicotinoylacetate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-oxo-3-(pyridin-3-yl)propanoate
425490025
ACRO425490025EA 80.4 EUR InStock
ACRO425490025
Methyl nicotinoylacetate 95%
Methyl nicotinoylacetate
Appearance: White to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,175 g/mol
Point de fusion: 34…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216524
Numéro CAS: 54950-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 42 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité