Acide 4-nitrosalicylíque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
425870250
ACRO425870250EA 256 EUR InStock
ACRO425870250
Acide 4-nitrosalicylíque 97%
Acide 4-nitrosalicylíque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 235…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071505
Numéro CAS: 619-19-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 239 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité