Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluène 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

426010050
ACRO426010050EA 72.1 EUR InStock
ACRO426010050
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluène 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluène


Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,57 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134231
Numéro CAS: 18349-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité