Acide (2,3,6-trifluorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
426030010
ACRO426030010EA 80.2 EUR InStock
ACRO426030010
Acide (2,3,6-trifluorophényl)acétique 98%
Acide (2,3,6-trifluorophényl)acétique
Formule: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061217
Numéro CAS: 114152-23-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité