N-Boc-trans-4-(fmoc-amino)-L-proline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426040010
ACRO426040010EA 190 EUR InStock
ACRO426040010
N-Boc-trans-4-(fmoc-amino)-L-proline 97%
N-Boc-trans-4-(fmoc-amino)-L-proline
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₂₅H₂₈N₂O₆
Point de fusion: 199 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673783
Numéro CAS: 176486-63-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) consistent with structure
Specific optical rotation -33° to -35° (20°C, 589 nm) (c=1,chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité