4,7-Phenanthroline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426100010
ACRO426100010EA 65 EUR InStock
ACRO426100010
4,7-Phenanthroline 98%
4,7-Phenanthroline
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004987
Numéro CAS: 230-07-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité