5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
426150050
ACRO426150050EA 61.9 EUR InStock
ACRO426150050
5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate 98+%
5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038274
Numéro CAS: 3886-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -13° to -15° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité