Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloroanthranilate de méthyle 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

426160010
ACRO426160010EA 76.4 EUR InStock
ACRO426160010
5-Chloroanthranilate de méthyle 95%
5-Chloroanthranilate de méthyle


Formule: C₈H₈ClNO₂
Point d'ébullition: 168…170 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007837
Numéro CAS: 5202-89-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité