4-(N-Boc-aminomethyl)aniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426200010
ACRO426200010EA 70.3 EUR InStock
ACRO426200010
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline 97%
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222,288 g/mol
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03001716
Numéro CAS: 94838-55-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 81 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité