(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
426450010
ACRO426450010EA 151 EUR InStock
ACRO426450010
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 164 °C (760 mmHg)
Densité: 0.899 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191348
Numéro CAS: 132883-44-4
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC 96.0 %
Specific optical rotation -12° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1% ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité