Ethyl aminohydroxyiminoacetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426880050
ACRO426880050EA 136 EUR InStock
ACRO426880050
Ethyl aminohydroxyiminoacetate 98%
Ethyl aminohydroxyiminoacetate
Formule: C₄H₈N₂O₃
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03013442
Numéro CAS: 10489-74-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 103 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité