Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2R,3R)-N1,N4-Dibenzyl-2,3-dihydroxysuccinamide 99%, 99% ee

Fournisseur: Thermo Scientific

426980050
ACRO426980050EA 138 EUR InStock
ACRO426980050
(2R,3R)-N1,N4-Dibenzyl-2,3-dihydroxysuccinamide 99%, 99% ee
(2R,3R)-N1,N4-Dibenzyl-2,3-dihydroxysuccinamide


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 206 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +80° to +86° (20 °C, 589 nm) (c=1, DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité