2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
427060050
ACRO427060050EA 90.4 EUR InStock
ACRO427060050
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉BrClNO
MW: 250,53 g/mol
Point de fusion: 280…285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051998
Numéro CAS: 5467-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité