3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
427340050
ACRO427340050EA 115 EUR InStock
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formule: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,0864 g/mol
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321368
Numéro CAS: 877-88-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité