3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-1-propanal, Benzyl 3-oxopropylcarbamate, N-Phenylmethoxycarbonyl-3-aminopropanal
427720010
ACRO427720010EA 70.4 EUR InStock
ACRO427720010
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde 95%
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,229 g/mol
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664298
Numéro CAS: 65564-05-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 61 °C
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité