Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tert-Butyle methyle oxyde 99.8% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur. pour la spectroscopie

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

428010025
ACRO428010025EA 117 EUR InStock
ACRO428010025
Tert-Butyle methyle oxyde 99.8% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur. pour la spectroscopie
Méthoxy-2-méthyl-2 propane


Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 55.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –110 °C
Densité: 0.7404 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
ONU: 2398
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=291a4fcacd235712620d5cf8491651995570d363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
Density (20/4°C) 0.740 to 0.742
GC ≥99.75 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité