(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R,R)-2,2-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane, (R,R)-2,2-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline), (R,R)-2,2'-(Dimethylmethylene)bis(4-phenyl-2-oxazoline)
428050010
ACRO428050010EA 148 EUR InStock
ACRO428050010
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Appearance: Colorless to yellow viscous liquid or solid
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₂
MW: 334,42 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192244
Numéro CAS: 150529-93-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +150° to +170° (20°C, 589 nm) (c=1%, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité