2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylpent-4-enoic acid
428090010
ACRO428090010EA 56 EUR InStock
ACRO428090010
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 97%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 104…108 °C (20 mmHg)
Densité: 0.933 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012304
Numéro CAS: 16386-93-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité