(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
428180010
ACRO428180010EA 317 EUR InStock
ACRO428180010
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg)
Densité: 1.3 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077845
Numéro CAS: 340-06-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR Consistent with structure
Specific optical rotation +30° to +33° (20°C, 589 nm) (C= neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité