1-Benzylindole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Benzyl-1H-indole-3-carboxylic acid
428260050
ACRO428260050EA 222 EUR InStock
ACRO428260050
1-Benzylindole-3-carboxylic acid 98%
1-Benzylindole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₃NO₂
MW: 251,285 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057094
Numéro CAS: 27018-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité