N-α-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
428640010
ACRO428640010EA 646 EUR InStock
ACRO428640010
N-α-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride 98%
N-alpha-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063682
Numéro CAS: 21653-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +42° to +48° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité