5-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
429580010
ACRO429580010EA 205 EUR InStock
ACRO429580010
5-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
5-Quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point de fusion: 167.6…171.7 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02854494
Numéro CAS: 6924-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 173 °C
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité