1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
429720050
ACRO429720050EA 81.3 EUR InStock
ACRO429720050
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride 97%
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN₅
Point de fusion: 218…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 224 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité