Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
429870050
ACRO429870050EA 197 EUR InStock
ACRO429870050
Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque 97%
Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Point de fusion: 220…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079706
Numéro CAS: 42860-10-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité