Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
429912500
ACRO429912500EA 82.1 EUR InStock
ACRO429912500
Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique 97%
Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646325
Numéro CAS: 57266-69-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 127 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité