6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromopicolinonitrile, 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
429990010
ACRO429990010EA 55 EUR InStock
ACRO429990010
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
6-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,0100 g/mol
Point de fusion: 98.5…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234142
Numéro CAS: 122918-25-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité