Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 90% may contain ≈. 20% Copper(I) oxide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (2-Thiophenecarboxylato)copper(I), Copper(I) thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Copper(I) Salt, CuTC
430010010
ACRO430010010EA 95.4 EUR InStock
ACRO430010010
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 90% may contain ≈. 20% Copper(I) oxide
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₅H₃CuO₂S
MW: 190.68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183524
Numéro CAS: 68986-76-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 29.33 to 37.32 % (Cu) ICP-OES
Additional info may contain up to 0.3 mol % Copper(I)oxide
Elemental Analysis 14.80 to 18.83 % (S)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité