Resveratrol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
430075000
ACRO430075000EA 488 EUR InStock
ACRO430075000
Resveratrol 99%
Resveratrol
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point de fusion: 261…263 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133799
Numéro CAS: 501-36-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité