4-Nitro-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
430160050
ACRO430160050EA 52.6 EUR InStock
ACRO430160050
4-Nitro-1H-pyrazole 97%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0800 g/mol
Point de fusion: 161…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159626
Numéro CAS: 2075-46-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité