6-Benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
430330010
ACRO430330010EA 176 EUR InStock
ACRO430330010
6-Benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid 97%
6-Benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid
Formule: C₂₀H₂₂BNO₅
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659831
Numéro CAS: 850568-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
HPLC ≥96.0 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité