2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
430370010
ACRO430370010EA 179 EUR InStock
ACRO430370010
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 97%
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Point de fusion: 115.8…115.9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363741
Numéro CAS: 871329-52-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité