3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
430460010
ACRO430460010EA 211 EUR InStock
ACRO430460010
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9300 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09263608
Numéro CAS: 304858-67-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité