1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
430480010
ACRO430480010EA 236 EUR InStock
ACRO430480010
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid 97%
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Point de fusion: 259.8…261.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870053
Numéro CAS: 1150114-80-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité