2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Methyl-2H-indazol-6-yl)boronic acid
430490010
ACRO430490010EA 278 EUR InStock
ACRO430490010
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid 97%
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9800 g/mol
Point de fusion: 306…311 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870057
Numéro CAS: 1001907-57-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité