1H-Indazole-4-boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
430500010
ACRO430500010EA 190 EUR InStock
ACRO430500010
1H-Indazole-4-boronic acid 97%
1H-Indazole-4-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878901
Numéro CAS: 1023595-17-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité