1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole, Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
430540010
ACRO430540010EA 160 EUR InStock
ACRO430540010
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,10 g/mol
Point de fusion: 204.2…208.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054041
Numéro CAS: 1007206-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité