Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,1,3-Benzothiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
430570010
ACRO430570010EA 181 EUR InStock
ACRO430570010
Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BN₂O₂S
MW: 262,134 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11867874
Numéro CAS: 1168135-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité