5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
430650050
ACRO430650050EA 174 EUR InStock
ACRO430650050
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095047
Numéro CAS: 163517-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité