1H-Indazole-6-boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
431020010
ACRO431020010EA 241 EUR InStock
ACRO431020010
1H-Indazole-6-boronic acid 97%
1H-Indazole-6-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9500 g/mol
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972419
Numéro CAS: 885068-10-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité