4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde, 4H,5H,6H,7H-PYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE-3-CARBALDEHYDE
431090010
ACRO431090010EA 171 EUR InStock
ACRO431090010
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834817
Numéro CAS: 307308-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité