Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)piperidine, 1-Methylpiperidine-4-boronic acid pinacol esterc, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine

431210010
ACRO431210010EA 383 EUR InStock
ACRO431210010
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₁₂H₂₄BNO₂
MW: 225,139 g/mol
Point de fusion: 25…27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506064
Numéro CAS: 1264198-72-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité