Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-1,4-Diacetoxy-2-butene 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: cis-2-Butene-1,4-diol Diacetate, (Z)-But-2-ene-1,4-diyl diacetate

431260250
ACRO431260250EA 80.6 EUR InStock
ACRO431260250
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene 95%
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene


Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 222…223 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059339
Numéro CAS: 25260-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité