4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Methylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
431430010
ACRO431430010EA 225 EUR InStock
ACRO431430010
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid 97%
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formule: C₇H₁₃BO₂
MW: 139,99 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659857
Numéro CAS: 850567-92-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité