Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorophénylsilane 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

432340250
ACRO432340250EA 240 EUR InStock
ACRO432340250
Dichlorophénylsilane 95%
Dichlorophénylsilane


Formule: C₆H₆Cl₂Si
Point d'ébullition: 65…66 °C (10 mmHg)
Densité: 1.204 g/cm³
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039296
Numéro CAS: 1631-84-1
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité