N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Hydroxyisonicotinimidamide, 4-Pyridylamidoxime, Pyridine-4-amidoxime, N'-Hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
432480050
ACRO432480050EA 203 EUR InStock
ACRO432480050
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide 97%
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,142 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125873
Numéro CAS: 1594-57-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité