2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
432500050
ACRO432500050EA 622 EUR InStock
ACRO432500050
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,011 g/mol
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864896
Numéro CAS: 944401-56-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité