3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432560050
ACRO432560050EA 336 EUR InStock
ACRO432560050
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Point de fusion: 170.1…171.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02691223
Numéro CAS: 76041-73-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité