trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432600050
ACRO432600050EA 631 EUR InStock
ACRO432600050
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037363
Numéro CAS: 133261-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité